Principaux documents
APO455829247
Apollo Scientific Ltd
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
20
Iupac Name
2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-dimethylbenzenesulphonyl-chloride
Flash Point
120-125
Boiling point
20
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-dimethylbenzenesulphonyl-chloride