Principaux documents
APO455828833
Apollo Scientific Ltd
Benzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
74-76
Iupac Name
1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClO2S2/c9-13(10,11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
Clé InChI
FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzobthiophene-2-sulphonyl-chloride
Boiling point
74-76
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzobthiophene-2-sulphonyl-chloride