Key Documents
APO455827498
Apollo Scientific Ltd
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Point d'ébullition
66.5-68
Iupac Name
6-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c13-8-9-1-2-11(12-7-9)15-10-3-5-14-6-4-10/h1-2,7-8,10H,3-6H2
Clé InChI
ZQQOWSDTLFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxynicotinaldehyde
Boiling point
66.5-68
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxynicotinaldehyde