Principaux documents
APO455826164
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-3-4(2)11-6(8)5(3)7(9)10/h8H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
VYNRDZHHFONHMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-45-dimethylthiophene-3-carboxylic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-45-dimethylthiophene-3-carboxylic-acid