Principaux documents
APO455826016
Apollo Scientific Ltd
3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
199-201
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c10-7(11)1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
RSEHHYMPNZWTGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-piperazin-1-ylpropanoic-acid
Boiling point
199-201
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-piperazin-1-ylpropanoic-acid