Key Documents
APO455825732
Apollo Scientific Ltd
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.03
Numéro MDL:
Point d'ébullition
141-144
Iupac Name
6-amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-2H,11H2
Clé InChI
RYMBKSPMCKFIGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-23-dichlorobenzonitrile
Boiling point
141-144
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-23-dichlorobenzonitrile