Principaux documents
APO448688281
Apollo Scientific Ltd
4′-Bromo-3′-methylacetophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
pb
31
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
QRTFRIPKQPOIPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-methylacetophenone
Boiling point
31
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-methylacetophenone