Principaux documents
APO444782764
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
CQWYWIXRAJDEKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline