Principaux documents
APO444782203
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.01
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-fluorobenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO/c8-4-1-5(9)7-6(2-4)11-3-10-7/h1-3H
Clé InChI
WMDPNXKKBGQNLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-4-fluoro-13-benzoxazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-4-fluoro-13-benzoxazole