Principaux documents
APO444781770
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.06
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
HVGRXTUWUNHKJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate