Principaux documents
APO428499189
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-ethoxy-2,6-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-6-4-3-5(9)8(11)7(6)10/h3-4H,2,11H2,1H3
Clé InChI
GHEWYZSXEPQBOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluoroaniline
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluoroaniline