Principaux documents
APO428499020
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
1 G
$161.70
5 G
$644.60
10 G
$1,104.40
Réf. du fournisseur: PC302896-1G
$161.70
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
$161.70
5 G
$644.60
10 G
$1,104.40
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC302896-1G
$161.70
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
117-120
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-6-2-3-8(10(11,12)13)7(4-6)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
UMEQVNCETMDPES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Boiling point
117-120
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid