Principaux documents
APO428498989
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9ClFNO/c1-2-12-8-5(9)3-4-6(11)7(8)10/h3-4H,2,11H2,1H3
Clé InChI
FVVBUBBCVRLCSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline