Principaux documents
APO428498583
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
134-137
Iupac Name
(6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-14-7-3-2-6(10)5(9(7)11)4-8(12)13/h2-3H,4H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
SZVJYTRCVDHYHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic-acid
Boiling point
134-137
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic-acid