APO428498538
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
About This Item
pb
35-37
Iupac Name
(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9F2NO/c1-2-14-10-8(11)5-7(3-4-13)6-9(10)12/h5-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
KLXYIYRISWHWAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :