Principaux documents
APO428498536
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-2-15-9-4-3-7(6-14)5-8(9)10(11,12)13/h3-5H,2,6,14H2,1H3
Clé InChI
GHCHXTNRZYWWPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzylamine