Principaux documents
APO428498523
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.55
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7-5(9)1-4(3-11)2-6(7)10/h1-3H
Clé InChI
RFARYBRXGROFNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde