Principaux documents
APO428498394
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.6
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
OQSGRVUKAVOVOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide