Principaux documents
APO428498377
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190
Numéro MDL:
pb
38-40
Iupac Name
2,3-dichloro-6-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2Cl2FN/c8-5-1-2-6(10)4(3-11)7(5)9/h1-2H
Clé InChI
PISOOQLALMAJRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorobenzonitrile
Boiling point
38-40
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorobenzonitrile