Principaux documents
APO428498309
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c1-14-9-4-3-8(11)6-7(9)2-5-10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b5-2+
Clé InChI
WWZPWGXNJORULY-GORDUTHDSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methoxycinnamic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methoxycinnamic-acid