Principaux documents
APO428498041
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
ITQMQLUKMFEJDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylbenzylamine
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylbenzylamine