Key Documents
APO428498024
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
QRRUYSDAUXURDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylbenzylamine
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylbenzylamine