Principaux documents
APO428497957
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-12-6-3-2-5(4-11)7(9)8(6)10/h2-3H,4,11H2,1H3
Clé InChI
DBQHLJOOMYBKNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methoxybenzylamine
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methoxybenzylamine