Principaux documents
APO427944340
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-iodobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.47
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClIO/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
Clé InChI
AVIOXJDBCUBOQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-iodobenzaldehyde