Principaux documents
APO423214140
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-4-5(8)2-3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Clé InChI
CRPZQUGQOPIFPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline