Principaux documents
APO423213846
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c1-4-2-5(8)7(10)3-6(4)9/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
UVKBUKLWURIRCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodo-4-methylphenol