Principaux documents
APO414285964
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(pentafluorosulfur)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C6H4ClF5OS/c7-4-1-5(13)3-6(2-4)14(8,9,10,11)12/h1-3,13H
Clé InChI
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol