Principaux documents
APO414282167
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrFO3/c10-5-2-1-4-3-6(9(12)13)14-8(4)7(5)11/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
FVWBDFIZHMHZDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-7-fluorobenzobfuran-2-carboxylic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-7-fluorobenzobfuran-2-carboxylic-acid