Principaux documents
APO414280552
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10FN3O2/c1-14-4-13-9-6(14)3-5(10(15)16-2)8(12)7(9)11/h3-4H,12H2,1-2H3
Clé InChI
LDEVURKKVDBRLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-amino-4-fluoro-1-methyl-1h-13-benzodiazole-6-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-amino-4-fluoro-1-methyl-1h-13-benzodiazole-6-carboxylate