Principaux documents
APO414280080
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)6-3-4-8-7(5-6)9(11)13-12-8/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
NSYRMKZCMBQKAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-1h-indazole-5-carboxylate