Key Documents
APO414278936
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.18
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10INO2S/c1-2-15-11(14)10-9(13)7-5-6(12)3-4-8(7)16-10/h3-5H,2,13H2,1H3
Clé InChI
HWNACMRSZUBLCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate