Principaux documents
APO414278750
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-10-7-5(3-9)2-6(8)4-11-7/h2,4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
VROAGYOFFQMNNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methylaminonicotinonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methylaminonicotinonitrile