Principaux documents
APO414278735
Apollo Scientific Ltd
5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
226.5-228.5
Iupac Name
5-(1-pyrrolidinyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c7-5-8-9-6(11-5)10-3-1-2-4-10/h1-4H2,(H2,7,8)
Clé InChI
UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyrrolidin-1-yl-134-thiadiazol-2-amine
Boiling point
226.5-228.5
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyrrolidin-1-yl-134-thiadiazol-2-amine