Key Documents
AOBH9A1B2A0B
AOBChem
2-(Methylsulfonyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-10(8,9)6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
PCLKVJBRTCQNDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methylsulfonyl-pyridine-223254.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/223254.pdf