Principaux documents
AOBH9910CC2B
AOBChem
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H10Cl2O/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13,16H
Clé InChI
KOMWHXYBCOVOGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichlorophenyl-phenyl-methanol-118484.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/118484.pdf