Principaux documents
AOBH991050E8
AOBChem
ethyl 2-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoacetate
Inchi Code
1S/C11H8F4O3/c1-2-18-10(17)9(16)7-5-6(11(13,14)15)3-4-8(7)12/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DAORGVRCFOJTQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenyl-2-oxoacetate-82501.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/82501.pdf