Documents
AOBH99104B8F
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrFNO2/c1-12(14-2)9(13)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KXSSSDTYSRZRSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-n-methoxy-n-methylbenzamide-81029.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/81029.pdf