Key Documents
AOBH99102D78
AOBChem
(3-bromo-2,6-difluoro-5-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.84
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2,6-difluoro-5-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BBrF2O2/c1-3-2-4(9)7(11)5(6(3)10)8(12)13/h2,12-13H,1H3
Clé InChI
UEYYHCZRPKHQJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-6-difluoro-5-methylphenyl-boronic-acid-69171.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/69171.pdf