Principaux documents
AOBH991011CC
AOBChem
1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-4,5-dimethoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-6-4-8(11-2)9(12-3)5-7(6)10/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
KVLMMRAXLYFCNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-5-dimethoxy-2-methylbenzene-59259.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/59259.pdf