Principaux documents
AOBH990FF8DD
AOBChem
4-Fluoro-3-(pyrrolidinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C17H25BFNO2/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)14-7-8-15(19)13(11-14)12-20-9-5-6-10-20/h7-8,11H,5-6,9-10,12H2,1-4H3
Clé InChI
PNOQVKHNDPYLQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-pyrrolidinomethyl-phenylboronic-acid-pinacol-ester-44173.html