Key Documents
AOBH990FE4A9
AOBChem
5-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O4/c1-15-5-2-3-7(16-9(10,11)12)6(4-5)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
DHAFHABDEMTSLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/5-methoxy-2-trifluoromethoxy-benzoic-acid-16669.html