Principaux documents
AOBH98B85012
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
VWGBQMRDTSDSKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine-26606.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26606.pdf