Principaux documents
AOBH980A855D
AOBChem
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F3IO/c9-8(10,11)6-1-5(4-13)2-7(12)3-6/h1-4H
Clé InChI
RSMQAIQRWGFACA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-iodo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/60623.pdf