Principaux documents
AOBH980A84B3
AOBChem
1-(5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5(12)6-3-7(10)9(13-2)4-8(6)11/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
CIBWOSFBSHBJRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26407.pdf