Key Documents
AOBH97F1107B
AOBChem
Methyl 2,3,4-trifluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.12
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,3,4-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c1-13-8(12)4-2-3-5(9)7(11)6(4)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
JHPAOEXOUXURFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-4-trifluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61054.pdf