Key Documents
AOBH97EBABDF
AOBChem
2-Bromo-4-(tert-butyl)-1-isopropoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-tert-butyl-1-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C13H19BrO/c1-9(2)15-12-7-6-10(8-11(12)14)13(3,4)5/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
ZXANYEOPZSHZLJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-tert-butyl-1-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51666.pdf