Documents
AOBH97EBA541
AOBChem
2,4-Difluoro-6-iodophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.99
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2IO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clé InChI
DNTJGBIQTKFVRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-difluoro-6-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30444.pdf