Principaux documents
AOBH961DC459
AOBChem
(2-Chloro-3-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.39
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-3-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO3/c1-13-5-3-2-4(10)7(9)6(5)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clé InChI
XCKHSUSIACOPAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-6-methoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51292.pdf