Key Documents
AOBH961DC1CC
AOBChem
3-chloro-2-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-9-6(5-12)8(11)4-3-7(9)10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
NQCOUKUURUSDLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47963.pdf