Principaux documents
AOBH961DC1AF
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotinamide
Inchi Code
1S/C9H8BrClN2O/c10-5-3-7(8(11)12-4-5)9(14)13-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2H2,(H,13,14)
Clé InChI
SYBISYZGXHVGGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-n-cyclopropylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47426.pdf